Merck
ENA432540336
Enamine
2-(7-oxoazepan-2-yl)acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
171.2
Número MDL:
Iupac Name
(7-oxo-2-azepanyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H13NO3/c10-7-4-2-1-3-6(9-7)5-8(11)12/h6H,1-5H2,(H,9,10)(H,11,12)
Clave InChI
MLYVSXUFKSLCGA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198226
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198226
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)