Merck
ENA432540222
Enamine
{3-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]phenyl}methanamine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
261.15
Número MDL:
Iupac Name
(3-((1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl)phenyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12N4.2ClH/c11-5-9-2-1-3-10(4-9)6-14-8-12-7-13-14;;/h1-4,7-8H,5-6,11H2;2*1H
Clave InChI
NGRPRBGDUGDAIV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199134
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199134
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)