Merck
ENA432539869
Enamine
1-benzyl-3,3-dimethylpiperidin-4-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
219.33
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-benzyl-3,3-dimethyl-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C14H21NO/c1-14(2)11-15(9-8-13(14)16)10-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,13,16H,8-11H2,1-2H3
Clave InChI
ZOTKRTQMBDUPHD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195363
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195363
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)