ENA432539596
Enamine
1-(3,4-dichlorophenyl)but-3-en-1-ol
About This Item
Iupac Name
1-(3,4-dichlorophenyl)-3-buten-1-ol
Inchi Code
1S/C10H10Cl2O/c1-2-3-10(13)7-4-5-8(11)9(12)6-7/h2,4-6,10,13H,1,3H2
Clave InChI
OKECYPLFPZDELH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196244
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196244
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)