ENA432539147
Enamine
4-(4-bromo-1,3-thiazol-5-yl)piperidin-4-ol
About This Item
Iupac Name
4-(4-bromothiazol-5-yl)piperidin-4-ol
Inchi Code
1S/C8H11BrN2OS/c9-7-6(13-5-11-7)8(12)1-3-10-4-2-8/h5,10,12H,1-4H2
Clave InChI
YCUMLKMCSCHUMU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195642
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)