Merck
ENA432538757
Enamine
3-amino-2-benzyl-3-phenylpropan-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
241.33
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-amino-2-benzyl-3-phenyl-1-propanol
Inchi Code
1S/C16H19NO/c17-16(14-9-5-2-6-10-14)15(12-18)11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10,15-16,18H,11-12,17H2
Inchi Key
ICQKDZDZTLESGV-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194559
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194559
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)