ENA432538518
Enamine
ethyl 3-bromothieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
About This Item
mp
160-161
Iupac Name
ethyl 3-bromothieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H8BrNO2S/c1-2-14-10(13)8-7(11)6-4-3-5-12-9(6)15-8/h3-5H,2H2,1H3
Clave InChI
SFDIRKDBTVHEEY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193454
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)