Merck
ENA432538510
Enamine
1-(4-chlorophenoxy)cyclopropane-1-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
212.63
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(4-chlorophenoxy)cyclopropane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H9ClO3/c11-7-1-3-8(4-2-7)14-10(5-6-10)9(12)13/h1-4H,5-6H2,(H,12,13)
Clave InChI
BVOVUSTVSOEJLN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193432
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193432
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)