Merck
ENA432538501
Enamine
1-(but-3-en-1-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
140.18
Número MDL:
Iupac Name
1-(3-butenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H12O2/c1-2-3-4-8(5-6-8)7(9)10/h2H,1,3-6H2,(H,9,10)
Clave InChI
MEIRLRSYCXKDQY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193415
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193415
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)