Merck
ENA432538402
Enamine
1-bromo-3-methyl-3-phenylbutan-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
241.13
Número MDL:
Iupac Name
1-bromo-3-methyl-3-phenyl-2-butanone
Inchi Code
1S/C11H13BrO/c1-11(2,10(13)8-12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
Clave InChI
CTLIUECECLLPLN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193158
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193158
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)