Merck
ENA432538008
Enamine
3,9-dioxa-7-azabicyclo[3.3.1]nonane hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
165.62
Número MDL:
Iupac Name
3,9-dioxa-7-azabicyclo[3.3.1]nonane hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO2.ClH/c1-5-3-8-4-6(9-5)2-7-1;/h5-7H,1-4H2;1H
Clave InChI
QMKGVKGYYPNDLO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194132
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194132
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)