Merck
ENA429361693
Enamine
2-[(2,2-difluoroethyl)amino]ethan-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
125.12
Número MDL:
Iupac Name
2-[(2,2-difluoroethyl)amino]ethanol
Inchi Code
1S/C4H9F2NO/c5-4(6)3-7-1-2-8/h4,7-8H,1-3H2
Clave InChI
PJRBDIUVNRUBAI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99696
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)