Merck
ENA429361287
Enamine
4-(methoxymethoxy)aniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
153.18
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-(methoxymethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C8H11NO2/c1-10-6-11-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,6,9H2,1H3
InChI key
PMFXZWXKPPPNSW-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189893
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189893
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)