Merck
ENA429360903
Enamine
N-(thiolan-3-yl)pyridin-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
180.27
Número MDL:
Iupac Name
N-(tetrahydrothiophen-3-yl)pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C9H12N2S/c1-2-5-10-9(3-1)11-8-4-6-12-7-8/h1-3,5,8H,4,6-7H2,(H,10,11)
Clave InChI
WUVURQVZXKENGN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189660
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189660
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)