ENA429360582
Enamine
tert-butyl 2-acetamidoacetate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl acetylglycinate
Inchi Code
1S/C8H15NO3/c1-6(10)9-5-7(11)12-8(2,3)4/h5H2,1-4H3,(H,9,10)
Clave InChI
JNMRCHHHNJFCBU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190222
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190222
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)