Merck
ENA429360092
Enamine
2-amino-N-(2-aminoethyl)benzamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
179.22
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-amino-N-(2-aminoethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C9H13N3O/c10-5-6-12-9(13)7-3-1-2-4-8(7)11/h1-4H,5-6,10-11H2,(H,12,13)
Clave InChI
CPVBIJDFUDYJIO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187189
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187189
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)