Merck
ENA429359937
Enamine
3-(oxan-4-yl)prop-2-ynoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
154.17
Número MDL:
Iupac Name
3-tetrahydro-2H-pyran-4-yl-2-propynoic acid
Inchi Code
1S/C8H10O3/c9-8(10)2-1-7-3-5-11-6-4-7/h7H,3-6H2,(H,9,10)
Clave InChI
JIYZTYVNTDNDHG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189022
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189022
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)