ENA429359861
Enamine
2-hydroxy-2-[4-(trifluoromethyl)cyclohexyl]acetic acid
About This Item
Iupac Name
hydroxy[4-(trifluoromethyl)cyclohexyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H13F3O3/c10-9(11,12)6-3-1-5(2-4-6)7(13)8(14)15/h5-7,13H,1-4H2,(H,14,15)
Clave InChI
NUNXJBDJLLMIGP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188804
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)