Merck
ENA429359645
Enamine
3-[(benzylamino)methyl]-2-methyloxolan-3-ol
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
221.3
Número MDL:
Iupac Name
3-((benzylamino)methyl)-2-methyltetrahydrofuran-3-ol
Inchi Code
1S/C13H19NO2/c1-11-13(15,7-8-16-11)10-14-9-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,11,14-15H,7-10H2,1H3
Clave InChI
OJZFCODDXKJJIK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188323
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188323
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)