Merck
ENA429359235
Enamine
2-amino-5-oxo-5-phenylpentanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
207.23
Número MDL:
Iupac Name
2-amino-5-oxo-5-phenylpentanoic acid
Inchi Code
1S/C11H13NO3/c12-9(11(14)15)6-7-10(13)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,14,15)
Clave InChI
POKWVXDYJUTZMF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187355
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187355
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)