Merck
ENA429358498
Enamine
5-amino-3-methyl-1,2-oxazole-4-carboxamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
141.13
Número MDL:
mp
185-190
Iupac Name
5-amino-3-methyl-4-isoxazolecarboxamide
Inchi Code
1S/C5H7N3O2/c1-2-3(4(6)9)5(7)10-8-2/h7H2,1H3,(H2,6,9)
Clave InChI
KDSCHAHLJUDMHT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182494
Melting Point
185-190
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182494
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)