Merck
ENA429358277
Enamine
2-(hydroxymethyl)prop-2-enoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
102.09
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(hydroxymethyl)acrylic acid
Inchi Code
1S/C4H6O3/c1-3(2-5)4(6)7/h5H,1-2H2,(H,6,7)
Clave InChI
AAMTXHVZOHPPQR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-147050
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-147050
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)