Merck
ENA428683319
Enamine
5-tert-butyl-5-methylimidazolidine-2,4-dione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
170.21
Número MDL:
Iupac Name
5-tert-butyl-5-methyl-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C8H14N2O2/c1-7(2,3)8(4)5(11)9-6(12)10-8/h1-4H3,(H2,9,10,11,12)
Clave InChI
TUBFMGXJOMJBBS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-184268
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-184268
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)