ENA428683257
Enamine
5-[1-(3-chlorophenoxy)ethyl]-1,3,4-oxadiazol-2-amine
About This Item
Iupac Name
5-[1-(3-chlorophenoxy)ethyl]-1,3,4-oxadiazol-2-ylamine
Inchi Code
1S/C10H10ClN3O2/c1-6(9-13-14-10(12)16-9)15-8-4-2-3-7(11)5-8/h2-6H,1H3,(H2,12,14)
Clave InChI
DMEBAUPNLYOXKK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183787
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)