Merck
ENA428683154
Enamine
3-amino-1-(3-bromophenyl)pyrrolidin-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
255.11
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-amino-1-(3-bromophenyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C10H11BrN2O/c11-7-2-1-3-8(6-7)13-5-4-9(12)10(13)14/h1-3,6,9H,4-5,12H2
Clave InChI
CRPVKUNCTUOQFQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183256
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183256
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)