ENA428682727
Enamine
4-chloro-2-cyanobenzene-1-sulfonamide
About This Item
Iupac Name
4-chloro-2-cyanobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H5ClN2O2S/c8-6-1-2-7(13(10,11)12)5(3-6)4-9/h1-3H,(H2,10,11,12)
Clave InChI
CKYIFWQORONJHP-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180425
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)