Merck
ENA428074405
Enamine
1-(oxolan-3-yl)propan-2-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
130.19
Número MDL:
Iupac Name
1-tetrahydro-3-furanyl-2-propanol
Inchi Code
1S/C7H14O2/c1-6(8)4-7-2-3-9-5-7/h6-8H,2-5H2,1H3
Clave InChI
KAWCTSSAHVLUPB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181964
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181964
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)