Merck
ENA428073979
Enamine
5-bromo-4-methoxy-1-methyl-1H-pyrazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.03
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-4-methoxy-1-methyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C5H7BrN2O/c1-8-5(6)4(9-2)3-7-8/h3H,1-2H3
Clave InChI
NJZVAMRAUGUSDR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179958
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179958
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)