Merck
ENA428073944
Enamine
7'-fluoro-1',2'-dihydrospiro[cyclopentane-1,3'-indole]
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.25
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
7'-fluorospiro[cyclopentane-1,3'-indoline]
Inchi Code
1S/C12H14FN/c13-10-5-3-4-9-11(10)14-8-12(9)6-1-2-7-12/h3-5,14H,1-2,6-8H2
Clave InChI
BRAJJLXWBJFLEV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179758
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179758
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)