Merck
ENA428073807
Enamine
2-({[(1S)-1-phenylethyl]amino}methyl)-3,4-dihydroquinazolin-4-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
279.34
MDL number:
Iupac Name
(S)-2-(((1-phenylethyl)amino)methylene)-2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-one
Inchi Code
1S/C17H17N3O/c1-12(13-7-3-2-4-8-13)18-11-16-19-15-10-6-5-9-14(15)17(21)20-16/h2-12,18-19H,1H3,(H,20,21)/t12-/m0/s1
InChI key
BAVPYGHMVNPVHE-LBPRGKRZSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179218
pictograms
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179218
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)