Merck
ENA428072569
Enamine
2-{2H,3H-imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-yl}ethan-1-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.71
Número MDL:
Iupac Name
2-(2,3-dihydroimidazo[2,1-b]thiazol-6-yl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3S.ClH/c8-2-1-6-5-10-3-4-11-7(10)9-6;/h5H,1-4,8H2;1H
Clave InChI
GGLQIBLTMDQQNH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170227
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170227
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)