Merck
ENA424046247
Enamine
(but-3-yn-1-yl)dimethylamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
97.16
MDL number:
Iupac Name
N,N-dimethyl-3-butyn-1-amine
Inchi Code
1S/C6H11N/c1-4-5-6-7(2)3/h1H,5-6H2,2-3H3
InChI key
WSCWSMUKWIYUFV-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91739
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)