Merck
ENA424045768
Enamine
ethyl 5-amino-1-(2-fluorophenyl)-1H-imidazole-4-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
249.24
Número MDL:
mp
187-189
Iupac Name
ethyl 5-amino-1-(2-fluorophenyl)-1H-imidazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H12FN3O2/c1-2-18-12(17)10-11(14)16(7-15-10)9-6-4-3-5-8(9)13/h3-7H,2,14H2,1H3
Clave InChI
FPIXXKCILPJOBT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175588
Melting Point
187-189
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175588
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)