ENA424045714
Enamine
(1-bromoethyl)cyclopentane
About This Item
Iupac Name
(1-bromoethyl)cyclopentane
Inchi Code
1S/C7H13Br/c1-6(8)7-4-2-3-5-7/h6-7H,2-5H2,1H3
Clave InChI
AVDASXICTKXEII-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175396
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175396
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)