Merck
ENA423210240
Enamine
2-chloro-N-(1-cyanocyclobutyl)propanamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
186.64
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-N-(1-cyanocyclobutyl)propanamide
Inchi Code
1S/C8H11ClN2O/c1-6(9)7(12)11-8(5-10)3-2-4-8/h6H,2-4H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
IZPUZLWTNAIMPQ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173113
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173113
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)