ENA423210007
Enamine
4-(morpholin-4-yl)pyridine-2-carboximidamide; bis(acetic acid)
About This Item
Iupac Name
4-morpholinopicolinimidamide diacetate
Inchi Code
1S/C10H14N4O.2C2H4O2/c11-10(12)9-7-8(1-2-13-9)14-3-5-15-6-4-14;2*1-2(3)4/h1-2,7H,3-6H2,(H3,11,12);2*1H3,(H,3,4)
Clave InChI
RLTNFBGLKYGFCA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-172119
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)