Merck
ENA423209431
Enamine
5-fluoro-2-(3-hydroxypiperidin-1-yl)benzonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
220.25
Número MDL:
Iupac Name
5-fluoro-2-(3-hydroxy-1-piperidinyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C12H13FN2O/c13-10-3-4-12(9(6-10)7-14)15-5-1-2-11(16)8-15/h3-4,6,11,16H,1-2,5,8H2
Clave InChI
FXAWEFKXNWIMFA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170008
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170008
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)