ENA423200176
Enamine
{4-[2-(dimethylamino)ethyl]phenyl}methanamine
About This Item
Iupac Name
2-(4-(aminomethyl)phenyl)-N,N-dimethylethan-1-amine
Inchi Code
1S/C11H18N2/c1-13(2)8-7-10-3-5-11(9-12)6-4-10/h3-6H,7-9,12H2,1-2H3
Clave InChI
ODSFRAJKARZHQP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156901
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)