Merck
ENA423199916
Enamine
2,2,3-trimethylbutan-1-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
151.68
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,2,3-trimethylbutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H17N.ClH/c1-6(2)7(3,4)5-8;/h6H,5,8H2,1-4H3;1H
Clave InChI
WCMAJCMKNXXQFF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-159778
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-159778
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)