Merck
ENA423199851
Enamine
3-cyclopropanecarbonyl-4H,5H,6H-cyclopenta[b]thiophen-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
207.3
Número MDL:
Iupac Name
(2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-3-yl)(cyclopropyl)methanone
Inchi Code
1S/C11H13NOS/c12-11-9(10(13)6-4-5-6)7-2-1-3-8(7)14-11/h6H,1-5,12H2
Clave InChI
KVXSFRFBZZAOAR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155835
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155835
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)