Merck
ENA423199848
Enamine
methyl 3-(5-hydroxy-3-methyl-1,2-oxazol-4-yl)propanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
185.18
Número MDL:
Iupac Name
methyl 3-(5-hydroxy-3-methylisoxazol-4-yl)propanoate
Inchi Code
1S/C8H11NO4/c1-5-6(8(11)13-9-5)3-4-7(10)12-2/h11H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
ZURHRGPLHTWAHZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155518
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155518
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)