ENA413173880
Enamine
N1-(quinolin-2-yl)ethane-1,2-diamine
About This Item
mp
124-125
Iupac Name
N~1~-(2-quinolinyl)-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C11H13N3/c12-7-8-13-11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)14-11/h1-6H,7-8,12H2,(H,13,14)
Clave InChI
ZETBPZAUNUEYSV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58728
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)