ENA413173673
Enamine
1-phenoxypropan-2-amine
About This Item
Iupac Name
1-methyl-2-phenoxyethylamine
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-8(10)7-11-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7,10H2,1H3
Clave InChI
IKYFHRVPKIFGMH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58378
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58378
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)