Merck
ENA413172829
Enamine
2-propoxyaniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
151.21
Número MDL:
Iupac Name
2-propoxyaniline
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-2-7-11-9-6-4-3-5-8(9)10/h3-6H,2,7,10H2,1H3
Clave InChI
AXXYMKMFXNCXGM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40655
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40655
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)