Merck
ENA413172208
Enamine
2,7-dimethylquinolin-4-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
173.21
Número MDL:
mp
260-261
Iupac Name
2,7-dimethyl-4(1H)-quinolinone
Inchi Code
1S/C11H11NO/c1-7-3-4-9-10(5-7)12-8(2)6-11(9)13/h3-6H,1-2H3,(H,12,13)
Clave InChI
PHJAVNZUFBCHEY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157649
Melting Point
260-261
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157649
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)