Merck
ENA413172002
Enamine
1,5-dimethyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
124.14
Número MDL:
Iupac Name
1,5-dimethyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H8N2O/c1-5-3-7-6(4-9)8(5)2/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
KXTVDKIRYKCHRB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155271
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155271
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)