Merck
ENA413171483
Enamine
methyl 4H,5H,6H,7H,8H-cyclohepta[d][1,2]oxazole-3-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
195.22
Número MDL:
Iupac Name
methyl 5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[d]isoxazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c1-13-10(12)9-7-5-3-2-4-6-8(7)14-11-9/h2-6H2,1H3
Clave InChI
VIGBXLIIAKWBCU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156274
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156274
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)