Merck
ENA413171460
Enamine
(5,5-dimethyloxolan-2-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
165.66
Número MDL:
Iupac Name
(5,5-dimethyltetrahydrofuran-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c1-7(2)4-3-6(5-8)9-7;/h6H,3-5,8H2,1-2H3;1H
Clave InChI
RUNMAUGNBHCLQB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156013
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156013
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)