ENA413170454
Enamine
5-iodo-2-(morpholin-4-yl)benzoic acid
About This Item
Iupac Name
5-iodo-2-morpholinobenzoic acid
Inchi Code
1S/C11H12INO3/c12-8-1-2-10(9(7-8)11(14)15)13-3-5-16-6-4-13/h1-2,7H,3-6H2,(H,14,15)
Clave InChI
ZCRSMLAGUFTKGL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152600
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)