ENA413167585
Enamine
3-methylpentan-3-amine
About This Item
Iupac Name
3-methyl-3-pentanamine
Inchi Code
1S/C6H15N/c1-4-6(3,7)5-2/h4-5,7H2,1-3H3
InChI key
VQMPTVQCADWACQ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-146146
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-146146
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)